Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A18732.14 A18732.06
A18732.14EA 111 EUR
A18732.14 A18732.06
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)propionate
Purity: 98% CAS No.: 10031-90-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD00036496
Formule: C₉H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036496
CAS nummer: 10031-90-0
EINECS: 233-097-5