Geranic acid (sum of isomers) 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 90+%
CAS No.: 459-80-3
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 249-251°
Beilstein Reference: 1763804
MDL No.: MFCD00036493
Formule:
C₁₀H₁₆O₂ Kookpunt: 249…251 °C Dichtheid: 0,955 Vlampunt: 133 °C (271 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036493 CAS nummer: 459-80-3 EINECS: 207-299-9 |