9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18772.03
A18772.06
A18772.03EA
76
EUR
A18772.03
A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+%
CAS No.: 6284-80-6
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00013262
Formule:
C₁₅H₁₂O₂ Smeltpunt: 133…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013262 CAS nummer: 6284-80-6 |