4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
A18910.18 A18910.22
A18910.18EA 25.7 EUR
A18910.18 A18910.22
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Purity: 98% CAS No.: 118-82-1 Molecular Formula: C29H44O2 Formula Weight: 424.67 Melting Point: 154-158° Boiling Point: 289°/40mm Beilstein Reference: 1916919 MDL No.: MFCD00008822
Formule: C₂₉H₄₄O₂
MW: 424.67 g/mol
Kookpunt: 289 °C (40 mmHg)
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008822
CAS nummer: 118-82-1
EINECS: 204-279-1