Farnesylacetone mixture of isomers 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19234.18
A19234.30
A19234.18EA
44.3
EUR
A19234.18
A19234.30
Farnesylacetone mixture of isomers 97%
Farnesylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 762-29-8
Molecular Formula: C18H30O
Formula Weight: 262.44
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₃₀O Dichtheid: 0,880 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036517 CAS nummer: 762-29-8 EINECS: 212-097-9 |