5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19258.88
A19258.02
A19258.88EA
200
EUR
A19258.88
A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38422-62-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00221068
Formule:
C₁₀H₁₄O₃ Smeltpunt: 90…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00221068 CAS nummer: 38422-62-7 |