Pyridine hydrobromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridinium Bromide
A19314.0B A19314.18 A19314.30
A19314.0BEA 203 EUR
A19314.0B A19314.18 A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 18820-82-1 Molecular Formula: C5H5N.HBr Formula Weight: 160.01 Melting Point: 216-220° MDL No.: MFCD00012801
Formule: C₅H₅N
MW: 160.01 g/mol
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012801
CAS nummer: 18820-82-1
EINECS: 242-600-7