3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19620.02
A19620.88
A19620.02EA
118
EUR
A19620.02
A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1505-52-8
Molecular Formula: C11H10O2S
Formula Weight: 206.25
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00052299
Formule:
C₁₁H₁₀O₂S Smeltpunt: 148…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052299 CAS nummer: 1505-52-8 |