Ethyl-3-hexenoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 2396-83-0
Molecular Formula: CH3CH2CH=CHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 59°(139°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 63-64°/12mm
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00036524
Formule:
CH₃CH₂CH=CHCH₂CO₂CH₂CH₃ Kookpunt: 63…64 °C (12 mmHg) Dichtheid: 0,89 Vlampunt: 59 °C (139 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036524 CAS nummer: 2396-83-0 EINECS: 219-257-7 ADR: 3,III |