4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19788.06 A19788.14
A19788.06EA 79.2 EUR
A19788.06 A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 38071-22-6 Molecular Formula: C5H2Br2OS Formula Weight: 269.94 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD00225242
Formule: C₅H₂Br₂OS
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00225242
CAS nummer: 38071-22-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable