1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19830.09
A19830.88
A19830.09EA
98.8
EUR
A19830.09
A19830.88
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene 97%
1,2-Bis(methanesulphonamido)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 7596-80-7
Molecular Formula: C8H12N2O4S2
Formula Weight: 264.32
Odour: Odourless
Melting Point: 211-214°
MDL No.: MFCD00276605
Formule:
C₈H₁₂N₂O₄S₂ Smeltpunt: 211…214 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00276605 CAS nummer: 7596-80-7 |