Citronellyl acetate ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19872.14 A19872.22
A19872.14EA 24.6 EUR
A19872.14 A19872.22
Citronellyl acetate ≥96%
Citronellyl acetate
Purity: 96% CAS No.: 150-84-5 Molecular Formula: C13H24O2 Formula Weight: 212.33 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4434 Boiling Point: 240° MDL No.: MFCD00015039
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Kookpunt: 240 °C
Dichtheid: 0,890
Vlampunt: 98 °C (208 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015039
CAS nummer: 150-84-5
EINECS: 205-775-0