3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene
A19906.06 A19906.14
A19906.06EA 33.7 EUR
A19906.06 A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 94% CAS No.: 1482-15-1 Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 133° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00039845
Formule: C₇H₁₂O
Kookpunt: 133 °C
Dichtheid: 0,87
Vlampunt: 40 °C (104 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039845
CAS nummer: 1482-15-1
ADR: 3,III