[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A19916.03 A19916.06
A19916.03EA 49.8 EUR
A19916.03 A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 32083-66-2 Molecular Formula: C8H6FNO2S Formula Weight: 199.20 Melting Point: 89-93° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00179339
Formule: C₈H₆FNO₂S
Smeltpunt: 89…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179339
CAS nummer: 32083-66-2
ADR: 6.1,III