2-Methyl-4-octanone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A19952.06
A19952.14
A19952.06EA
94.5
EUR
A19952.06
A19952.14
2-Methyl-4-octanone 99%
2-Methyl-4-octanone
Purity: 99%
CAS No.: 7492-38-8
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00048808
Formule:
C₉H₁₈O Kookpunt: 180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048808 CAS nummer: 7492-38-8 |