5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03
B20095.06
B20095.14
B20095.03EA
41.5
EUR
B20095.03
B20095.06
B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 118430-73-2
Molecular Formula: C8H15N3
Formula Weight: 153.22
Melting Point: 155-158°
MDL No.: MFCD00068002
Formule:
C₈H₁₅N₃ Smeltpunt: 155…158 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00068002 CAS nummer: 118430-73-2 |