2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20386.09 B20386.88
B20386.09EA 230 EUR
B20386.09 B20386.88
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 55959-84-7 Molecular Formula: C3H8N4.HBr Formula Weight: 181.04 Melting Point: 181-185° MDL No.: MFCD00012694
Formule: C₃H₉BrN₄
Smeltpunt: 181…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012694
CAS nummer: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3