4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20449.06 B20449.14
B20449.06EA 111 EUR
B20449.06 B20449.14
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 18212-21-0 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 Melting Point: 184-186° MDL No.: MFCD00173830
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173830
CAS nummer: 18212-21-0