5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chlorothiophene-2-sulphonamide, 2-Chloro-5-sulphamoylthiophene
B20477.03 B20477.06
B20477.03EA 13.7 EUR
B20477.03 B20477.06
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 53595-66-7 Molecular Formula: C4H4ClNO2S2 Formula Weight: 197.67 Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD00052584
Formule: C₄H₄ClNO₂S₂
MW: 197.65 g/mol
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052584
CAS nummer: 53595-66-7