Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20642.09
B20642.88
B20642.09EA
132
EUR
B20642.09
B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17147-42-1
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Boiling Point: 87-89°/2mm
MDL No.: MFCD00052557
Formule:
C₈H₁₁NO₃ Kookpunt: 87…89 °C (2 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052557 CAS nummer: 17147-42-1 |