N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20656.03
B20656.06
B20656.03EA
64.5
EUR
B20656.03
B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97%
CAS No.: 38167-72-5
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
MDL No.: MFCD00173826
Formule:
C₁₄H₁₅NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173826 CAS nummer: 38167-72-5 |