4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Allylhepta-1,6-dien-4-ol
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 84.7 EUR
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formule: (CH₂=CHCH₂)₃COH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039829
CAS nummer: 10202-75-2