2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20735.03
B20735.06
B20735.03EA
36
EUR
B20735.03
B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 136-17-4
Molecular Formula: C12H13N3
Formula Weight: 199.26
Melting Point: 129-131°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00025285
Formule:
C₁₂H₁₃N₃ Smeltpunt: 129…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025285 CAS nummer: 136-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |