3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20768.03
B20768.06
B20768.03EA
65.2
EUR
B20768.03
B20768.06
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 1964-45-0
Molecular Formula: C10H10S
Formula Weight: 162.25
Boiling Point: 62-64°/0.1mm
MDL No.: MFCD00052744
Formule:
C₁₀H₁₀S Kookpunt: 62…64 °C (0,1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052744 CAS nummer: 1964-45-0 |