D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20823.03
B20823.06
B20823.14
B20823.03EA
28.4
EUR
B20823.03
B20823.06
B20823.14
D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
D-(-)-Camphorsulphonylimine
Purity: 98+%
CAS No.: 60886-80-8
Molecular Formula: C10H15NO2S
Formula Weight: 213.30
Melting Point: 226-228°
Beilstein Reference: 85296
MDL No.: MFCD00064576
Formule:
C₁₀H₁₅NO₂S Smeltpunt: 226…228 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064576 CAS nummer: 60886-80-8 |