5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21065.06 B21065.03
B21065.06EA 236 EUR
B21065.06 B21065.03
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Purity: 97% CAS No.: 64943-90-4 Molecular Formula: C15H11NO2 Formula Weight: 237.26 MDL No.: MFCD00798602
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798602
CAS nummer: 64943-90-4