4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 107-70-0
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Mild
Boiling Point: 156°
UN No.: UN2293
MDL No.: MFCD00043932
Formule:
C₇H₁₄O₂ Kookpunt: 156 °C Dichtheid: 0,91 Vlampunt: 48 °C (118 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043932 CAS nummer: 107-70-0 EINECS: 203-512-4 ADR: 3,III |