N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
20.3
EUR
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formule:
C₈H₁₃NO Kookpunt: 128 °C (21 mmHg) Smeltpunt: 32…36 °C Dichtheid: 1,029 Vlampunt: 101 °C (214 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00080693 CAS nummer: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |