1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99%
CAS No.: 3923-52-2
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 179-180°/18mm
Beilstein Reference: 514549
MDL No.: MFCD00041570
Formule:
C₁₅H₁₂O Kookpunt: 179…180 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 44…48 °C Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041570 CAS nummer: 3923-52-2 |