(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21457.09
B21457.18
B21457.09EA
56.3
EUR
B21457.09
B21457.18
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
(+/-)-alpha-Bisabolol
Purity: 96%
CAS No.: 515-69-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 5733954
MDL No.: MFCD03846910
Formule:
C₁₅H₂₆O Dichtheid: 0,93 Vlampunt: 135 °C (275 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129082 CAS nummer: 515-69-5 EINECS: 208-205-9 Merck Index: 14,1241 |