1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21539.09
B21539.18
B21539.30
B21539.09EA
57.3
EUR
B21539.09
B21539.18
B21539.30
1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Purity: 97%
CAS No.: 6315-52-2
Molecular Formula: C16H18O6S2
Formula Weight: 370.45
Melting Point: 122-127°
MDL No.: MFCD00008549
Formule:
C₁₆H₁₈O₆S₂ Smeltpunt: 122…127 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008549 CAS nummer: 6315-52-2 |