1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 180-84-7
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 105997
MDL No.: MFCD00011578
Formule:
C₉H₁₆O₂ Kookpunt: 193 °C Dichtheid: 1,020 Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011578 CAS nummer: 180-84-7 EINECS: 205-870-7 |