1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21711.04 B21711.09
B21711.04EA 39.9 EUR
B21711.04 B21711.09
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Purity: 99% CAS No.: 43039-98-1 Molecular Formula: C6H7NOS Formula Weight: 141.19 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 110°/5mm MDL No.: MFCD01681404
Formule: C₆H₇NOS
Kookpunt: 110 °C (5 mmHg)
Dichtheid: 1,174
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01681404
CAS nummer: 43039-98-1