Sodium-1-propanesulphonate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22210.03 B22210.06 B22210.14
B22210.03EA 29 EUR
B22210.03 B22210.06 B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 14533-63-2 Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na Formula Weight: 146.14 MDL No.: MFCD00062546
Formule: C₃H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062546
CAS nummer: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7