2-Octen-4-one 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22250.03
B22250.06
B22250.03EA
57.1
EUR
B22250.03
B22250.06
2-Octen-4-one 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Formule:
C₈H₁₄O Kookpunt: 65 °C (15 mmHg) Dichtheid: 0,850 Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061023 CAS nummer: 4643-27-0 EINECS: 225-071-7 ADR: 3,III |