8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22287.06 B22287.14
B22287.06EA 73.7 EUR
B22287.06 B22287.14
8-Mercaptomenthone cis- and trans-mixture 97%
8-Mercaptomenthone
Purity: 97% CAS No.: 38462-22-5 Molecular Formula: C10H18OS Formula Weight: 186.31 Flash Point: 108°(226°F) Boiling Point: 270-272° MDL No.: MFCD00012393
Formule: C₁₀H₁₈OS
Kookpunt: 270…272 °C
Dichtheid: 1,00
Vlampunt: 108 °C (226 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012393
CAS nummer: 38462-22-5
EINECS: 253-953-1