tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22390.06
B22390.14
B22390.06EA
35.9
EUR
B22390.06
B22390.14
tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-64-0
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 101-102°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008840
Formule:
C₅H₁₂S MW: 104.21 g/mol Kookpunt: 101…102 °C Dichtheid: 0.826 Vlampunt: –3 °C (26 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008840 CAS nummer: 6163-64-0 ADR: 3 II |