3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22671.06 B22671.14
B22671.06EA 29 EUR
B22671.06 B22671.14
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Purity: 99% CAS No.: 31704-80-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 58°(136°F) Boiling Point: 93-94°/14mm UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00209519
Formule: C₉H₁₂O₂
Kookpunt: 93…94 °C (14 mmHg)
Dichtheid: 1,006
Vlampunt: 58 °C (136 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209519
CAS nummer: 31704-80-0
EINECS: 250-771-4
ADR: 3,III