ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
ABD-F, 4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan, ammonium salt, 7-Fluoro-2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulphonamide, 4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(Aminosulfonyl)-7-fluorobenzofurazane, 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
B23586.MB
B23586.MC
B23586.MBEA
391
EUR
B23586.MB
B23586.MC
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Purity: 98%
CAS No.: 91366-65-3
Molecular Formula: C6H4FN3O3S
Formula Weight: 217.17
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD00036687
Formule:
C₆H₄FN₃O₃S Smeltpunt: 143…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036687 CAS nummer: 91366-65-3 |