Zinc propionate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23636.0B B23636.18 B23636.30
B23636.0BEA 403 EUR
B23636.0B B23636.18 B23636.30
Zinc propionate 97%
Zinc propionate
Purity: 97% CAS No.: 557-28-8 Molecular Formula: (CH3CH2CO2)2Zn Formula Weight: 211.53 MDL No.: MFCD00045937
Formule: (CH₃CH₂CO₂)₂Zn
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045937
CAS nummer: 557-28-8
EINECS: 209-167-6
Merck Index: 14,10153