Iron(II) fumarate 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ferrous fumarate
B23956.0B B23956.30
B23956.0BEA 112 EUR
B23956.0B B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94% CAS No.: 141-01-5 Molecular Formula: C4H2FeO4 Formula Weight: 169.90 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00058315
Formule: C₄H₂FeO₄
Smeltpunt: >300 °C
Dichtheid: 2,44
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058315
CAS nummer: 141-01-5
EINECS: 205-447-7
Merck Index: 14,4046