Nitrofurantoin 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24079.14
B24079.22
B24079.36
B24079.14EA
43.9
EUR
B24079.14
B24079.22
B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98%
CAS No.: 67-20-9
Molecular Formula: C8H6N4O5
Formula Weight: 238.16
Melting Point: ca 265° dec.
MDL No.: MFCD00003224
Formule:
C₈H₆N₄O₅ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003224 CAS nummer: 67-20-9 EINECS: 200-646-5 |