Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24291.18
B24291.09
B24291.30
B24291.18EA
128
EUR
B24291.18
B24291.09
B24291.30
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Purity: 99%
CAS No.: 924-99-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Refractive Index: 1.5120
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 118-121°/10mm
MDL No.: MFCD00144269
Formule:
C₇H₁₃NO₂ Kookpunt: 118…121 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 17…18 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00144269 CAS nummer: 924-99-2 EINECS: 402-650-4 |