γ-Phenyl-γ-butyrolactone 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 1008-76-0
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Kookpunt: 305 °C Smeltpunt: 35…38 °C Dichtheid: 1,155 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005398 CAS nummer: 1008-76-0 EINECS: 213-761-0 |