Suberoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Suberoylchloride, Suberoyl Chloride
B24580.06
B24580.14
B24580.06EA
87.9
EUR
B24580.06
B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10027-07-3
Molecular Formula: C8H12Cl2O2
Formula Weight: 211.09
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₂Cl₂O₂ MW: 211.08 g/mol Kookpunt: 162…163 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1.172 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000764 CAS nummer: 10027-07-3 ADR: 8 II |