Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B24679.06
B24679.14
B24679.06EA
73.7
EUR
B24679.06
B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 295320-25-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD04039768
Formule:
C₁₅H₁₄O₃ Smeltpunt: 79…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039768 CAS nummer: 295320-25-1 |