Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03 B25050.06 B25050.14
B25050.03EA 35 EUR
B25050.03 B25050.06 B25050.14
Imidazole-4-carboxaldehyde 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3034-50-2 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Melting Point: 174-177°C MDL No.: MFCD00173726
Formule: C₄H₄N₂O
Smeltpunt: 174…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173726
CAS nummer: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3