Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25073.06 B25073.14 B25073.22
B25073.06EA 53.7 EUR
B25073.06 B25073.14 B25073.22
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98% CAS No.: 1552-92-7 Molecular Formula: C10H16O2 Formula Weight: 168.24 Boiling Point: 48-49°/0.02mm MDL No.: MFCD00017627
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Kookpunt: 48…49 °C (0,02 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00963857
CAS nummer: 1552-92-7
EINECS: 216-297-7