Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25351.06
B25351.14
B25351.06EA
138
EUR
B25351.06
B25351.14
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 37622-90-5
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 75-80°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00010844
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Kookpunt: 138…140 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 75…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010844 CAS nummer: 37622-90-5 |