2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butylsulphinamide
B25385.03 B25385.06
B25385.03EA 44 EUR
B25385.03 B25385.06
2-Methylpropane-2-sulphinamide 97%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Purity: 97% CAS No.: 146374-27-8 Molecular Formula: (CH3)3CS(O)NH2 Formula Weight: 121.20 Melting Point: 97-101° MDL No.: MFCD05861480
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121.20 g/mol
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863616
CAS nummer: 146374-27-8